Przejdź do
AB1892
Przeciwciało przeciwko receptorowi 1 chemokin C-X-X-C, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CX3CR1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
6
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CX3CR1(1524)
General description
CX3CR1 jest jednym z receptorów chemokinowych, które są niezbędne do zakażenia wirusem HIV. Geny kodujące ludzki, mysi i szczurzy CX3CR1 zostały sklonowane i oznaczone odpowiednio jako V28 i CMKBRL1, CX3CR1 i RBS11 (1-4). Siedmiobłonowe białko zostało niedawno zidentyfikowane jako receptor dla nowej cząsteczki transbłonowej, fraktalkiny, i przemianowane na CX3CR1 (5). Niedawno stwierdzono, że CX3CR1 służy jako receptor dla fuzji otoczki HIV-1 i HIV-2 oraz infekcji wirusowej, która może być hamowana przez fraktokinę (6). CX3CR1 pośredniczy w migracji i adhezji leukocytów.
Immunogen
Epitop: N-terminus
Syntetyczny peptyd z N-końca ludzkiego CX3CR1.
Application
Western blot: 1:500 - 1:2000 (lizat ludzkiej tkanki śledziony może być użyty jako kontrola pozytywna i można wykryć pasmo około 50 kDa)
Immunohistochemia w zamrożonych skrawkach
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykryj C-X-X-C Chemokine Receptor 1 za pomocą tego przeciwciała anty-C-X-X-C Chemokine Receptor 1, N-terminus zatwierdzonego do stosowania w IH i WB.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Specyficzny dla ludzkiego receptora chemokinowego C-X-X-C 1 (CX3CR1) w pętli zewnątrzkomórkowej. Sekwencja jest identyczna z sekwencją szczura i różni się od sekwencji myszy tylko jednym aminokwasem.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona immunoglobulina. 100 μg oczyszczonej IgG w 100 μl PBS zawierającego 0,2% azydku sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do 12 miesięcy.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1891SAB3501183AB1846
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB189204053252745140