Przejdź do
AB1846
Przeciwciało przeciwko receptorowi chemokinowemu C-X-C 4, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonim(y):
CD184, CXCR4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Sprawdź dostępność w koszyku
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
25
2050,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1357
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
General description
40 kDa
Immunogen
Epitop: N-terminus
Peptyd aminokońcowy ludzkiego CXCR4 (Berson, 1996; Leotscher, 1994).
Application
Anti-C-X-C Chemokine Receptor 4 Antibody, N-terminus to przeciwciało przeciwko receptorowi chemokinowemu C-X-C 4 do stosowania w IC, IP i WB.
Western blot: 1-2 μg/mL. Lizaty komórek HeLa mogą być stosowane jako kontrola pozytywna. Przeciwciało powinno wykrywać pasmo przy 40 kDa.
Immunocytochemia: 10 μg/ml
Immunoprecypitacja
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Biochem/physiol Actions
Rozpoznaje CXCR4, N-koniec.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone IgG w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać 1 rok w temperaturze 4°C od daty wysyłki. Nie zamrażać. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Skóra
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1847SAB3501175SAB3501176
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
Gene Information
human ... CXCR4(7852)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Linhui Wang et al.
Oncology reports, 22(6), 1333-1339 (2009-11-04)
Renal cell carcinoma (RCC) shows organ-specific metastasis. This may be attributed to the fact that the CXCR4 G protein coupled receptor on RCC cells mediates chemo-attraction toward stromal-derived factor (SDF)-1 secreted by target organs. SDF-1 binding to CXCR4 initiates many
Nitric oxide donor upregulation of stromal cell-derived factor-1/chemokine (CXC motif) receptor 4 enhances bone marrow stromal cell migration into ischemic brain after stroke.
Cui, X; Chen, J; Zacharek, A; Li, Y; Roberts, C; Kapke, A; Savant-Bhonsale, S; Chopp, M
Stem Cells null
Xu Cui et al.
Journal of neuroscience research, 87(1), 86-95 (2008-08-20)
We tested the hypothesis that a nitric oxide donor, DETA-NONOate, up-regulates stromal cell-derived factor-1 (SDF1) and angiopoietin 1 (Ang1) in the ischemic brain and their respective receptors chemokine CXC motif receptor 4 (CXCR4) and Tie2 in the subventricular zone (SVZ)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB184604053252368936