Merck
Wszystkie zdjęcia(12)
Kluczowe dokumenty
SAB3501183
Sigma-Aldrich
Anty-CX3CR1
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CX3CR1(1524)
Opis ogólny
Przeciwciało CX3CR1: CX3CR1 jest jednym z receptorów chemokinowych, które są wymagane jako coreceptory do zakażenia wirusem HIV. Geny kodujące ludzki, mysi i szczurzy CX3CR1 zostały sklonowane i oznaczone odpowiednio jako V28 i CMKBRL1, CX3CR1 i RBS11. Zakodowane siedmioprzekaźnikowe białko zostało niedawno zidentyfikowane jako receptor dla nowej cząsteczki transbłonowej, fraktalkiny, i przemianowane na CX3CR1. Niedawno stwierdzono, że CX3CR1 służy jako receptor dla fuzji otoczki HIV-1 i HIV-2 oraz infekcji wirusowej, która może być hamowana przez fraktokinę. CX3CR1 pośredniczy w migracji i adhezji leukocytów. CX3CR1 ulega ekspresji w różnych ludzkich tkankach i liniach komórkowych.
Immunogen
Przeciwciało anty-CX3CR1 zostało wyhodowane przeciwko peptydowi odpowiadającemu 20 aminokwasom w pobliżu końca aminowego dojrzałego ludzkiego CX3CR1. Immunogen znajduje się w obrębie pierwszych 50 aminokwasów CX3CR1.
Zastosowanie
Zatwierdzone przeciwciało: Western Blot w próbkach ludzkich, mysich i szczurzych; Immunohistochemia w próbkach szczurzych; Immunofluorescencja w próbkach ludzkich, mysich i szczurzych; Cytometria przepływowa w próbkach ludzkich. Wszystkie inne zastosowania i gatunki nie zostały jeszcze przetestowane.
Postać fizyczna
Dostarczany w PBS zawierającym 0,02% azydku sodu.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)