Przejdź do
AB15504
Przeciwciało anty-Klotho
Chemicon®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 μg
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2290,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
3
2290,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KL(9365)
General description
Zwierzęce modele ludzkiego starzenia się, które wykazują charakterystyczne choroby związane ze starzeniem się, zapewniają wgląd w przyczyny takich chorób. Niedawno opisano transgeniczny model myszy, zwany Klotho, z kilkoma fenotypami przedwczesnego starzenia. Wykazują one fenotypy przedwczesnego starzenia, takie jak osteoporoza, zmiany skórne związane z wiekiem, ektopowe zwapnienia, atrofia narządów płciowych i grasicy, rozedma płuc i krótka długość życia (Kuro-o i in., 1997). Białko KL związane z mutacją Klotho jest peptydem o długości 1014 aminokwasów. Ma domniemaną sekwencję sygnałową na N-końcu i pojedynczą domenę transbłonową w pobliżu C-końca, która jest postulowana do zakotwiczenia go w błonie (Martin & Mian, 1997). Domena zewnątrzkomórkowa ma dwa wewnętrzne powtórzenia, KL-1 i KL-2, które mają 20-40% identyczności sekwencji z bakteryjną b-glukozydazą roślin i zwierząt oraz glikozyloceramidazą laktazy ssaków, co sugeruje rolę Klotho w metabolizmie sfingolipidów (Martin & Mian, 1997). zaobserwowano, że ekspresja genu kl jest specyficzna dla tkanki. Poprawa ogólnoustrojowych fenotypów starzenia u myszy kl/kl występuje nawet wtedy, gdy egzogenna ekspresja była ograniczona do niektórych narządów, co sugeruje, że starzenie związane z KL jest regulowane przez humoralny szlak sygnałowy. Stwierdzono, że KL jest zlokalizowany na powierzchni komórki, gdy ulega ekspresji na komórkach Cho (Kuro-o i in., 1997). Oczekuje się, że ludzki kl cDNA koduje białko o 1012 aminokwasach i ma 86% homologii do mysiego kl.
Immunogen
Syntetyczny peptyd w pobliżu C-końca mysiego Klotho.
Application
Wykrywaj Klotho za pomocą tego przeciwciała anty-Klotho zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Biochem/physiol Actions
Inne gatunki nie zostały jeszcze przetestowane. Sekwencja immunogenu jest w 82% zachowana w ludzkim i 76% w szczurzym klotho.
Klotho
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN1807SAB2101270SAB5700681
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
UniProt accession no.
Q9UEF7
UniProt accession no.
Q9UEF7
UniProt accession no.
Q9UEF7
UniProt accession no.
P60484
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fei Yan et al.
Molecular medicine reports, 22(2), 1035-1043 (2020-05-30)
Klotho is a type of single‑pass transmembrane protein that is important for the proper function of numerous organs. The aim of the present study was to investigate the role of Klotho in sepsis‑associated myocardial damage. In the present study, reverse
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB1550404053252327292