Kluczowe dokumenty
MABN1807
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Klotho, klon KL-234
ascites fluid, clone KL-234, from rat
Synonim(y):
EC: 3.2.1.31, KL
Wybierz wielkość
25 μL
723,00 zł
100 μL
1780,00 zł
723,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
723,00 zł
100 μL
1780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
723,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
rat
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
KL-234, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KL(9365)
Opis ogólny
Klotho (UniProt: Q9UEF7; znany również jako EC: 3.2.1.31) jest kodowany przez gen KL (Gene ID:9365) u człowieka. Klotho jest homodimerycznym, wysoce N-glikozylowanym, jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, obecnym w nerkach, łożysku, jelicie cienkim i tkance prostaty. W nerkach występuje głównie w korowych kanalikach nerkowych. Rozpuszczalna wydzielana forma (izoforma 2, ~ 64 kDa) jest obecna w surowicy i płynie mózgowo-rdzeniowym. Peptyd Klotho generowany przez rozszczepienie izoformy związanej z błoną (izoforma 1) jest uważany za krążący hormon przeciwstarzeniowy, który wydłuża życie poprzez hamowanie sygnalizacji insuliny / IGF1. Działa również jako kofaktor interakcji FGF23 z FGF R1, który negatywnie reguluje aktywność 1-alfa-hydroksylazy, enzymu ograniczającego szybkość syntezy 1,25(OH)2D3. Klotho jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-33), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy, która ma domenę zewnątrzkomórkową (aa 31-981), krótką domenę transbłonową (aa 982-1002) i krótki ogon cytoplazmatyczny (aa 1003-1012). Niedobór Klotho skraca długość życia w modelach zwierzęcych z niezliczonymi zaburzeniami związanymi ze starością, takimi jak miażdżyca tętnic, osteoporoza i atrofia skóry. Myszy z niedoborem Klotho wykazują również ciężką hiperfosfatemię i zwapnienie tkanek miękkich. Wręcz przeciwnie, wykazano, że nadekspresja Klotho wydłuża długość życia w modelach mysich o około 30% z efektami ubocznymi, takimi jak łagodna insulinooporność i zwiększona odporność na stres oksydacyjny. Wady genu KL zostały powiązane z powikłaniami przewlekłej niewydolności nerek.
Specyficzność
Klon KL-234 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa Klotho. Celuje w epitop o długości 107 aminokwasów od domeny KL1 z regionu N-końcowego.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 107 aminokwasom z zewnątrzkomórkowej domeny z N-końcowego regionu ludzkiego Klotho.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Klotho w 10 µg lizatów tkanki nerki myszy.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Klotho w zastosowaniach immunohistochemicznych (Maltare, A., et. al. (2014). Monoclon Atib Immunodiagn Immunother. 33(6):420-7).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego Klotho w zastosowaniach immunoprecypitacji (Maltare, A., et. al. (2014). Monoclon Atib Immunodiagn Immunother. 33(6):420-7).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Klotho w aplikacjach Western Blotting (Maltare, A., et. al. (2014). Monoclon Atib Immunodiagn Immunother. 33(6):420-7).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Klotho w zastosowaniach immunocytochemicznych (Maltare, A., et. al. (2014). Monoclon Atib Immunodiagn Immunother. 33(6):420-7).
Przeciwciało anty-Klotho, klon KL-234, nr kat. MABN1807, jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko Klotho i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human kidney tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Klotho in 10 µg of human kidney tissue lysates.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~130 kDa; obliczono 116,18 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Szczurze przeciwciało monoklonalne w postaci wodobrzusza z 0,1% azydkiem sodu z 50% glicerolem.
Unpurified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1