Syntetyczny peptyd skierowany na środkowy region ludzkiego KL
Działania biochem./fizjol.
KL jest białkiem błonowym typu I związanym z beta-glukozydazami. Zmniejszoną produkcję tego białka zaobserwowano u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (CRF), co może być jednym z czynników leżących u podstaw procesów zwyrodnieniowych (np. miażdżycy tętnic, osteoporozy i atrofii skóry) obserwowanych w CRF. Mutacje w obrębie tego białka są również związane ze starzeniem się i utratą masy kostnej. Gen ten koduje białko błonowe typu I, które jest związane z beta-glukozydazami. Zmniejszoną produkcję tego białka zaobserwowano u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek (CRF), co może być jednym z czynników leżących u podstaw procesów zwyrodnieniowych (np. miażdżycy tętnic, osteoporozy i atrofii skóry) obserwowanych w CRF. Ponadto mutacje w obrębie tego białka są związane ze starzeniem się i utratą masy kostnej. Uwaga dotycząca publikacji: Ten rekord RefSeq zawiera podzbiór publikacji dostępnych dla tego genu. Aby uzyskać dostęp do dodatkowych publikacji, należy zapoznać się z rekordem Entrez Gene.
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: HAQNGKISIALQADWIEPACPFSQKDKEVAERVLEFDIGWLAEPIFGSGD
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało dostarczane w 1x buforze PBS z 0,09% (w/v) azydkiem sodu i 2% sacharozą.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Mutation of the mouse klotho gene leads to a syndrome resembling ageing.
Kuro-o M, et.al.
Nature, 390, 45-51 (1997)
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value