Przejdź do
AB1280
Przeciwciało przeciwko enzymowi cytochromu P450 CYP4A1/2/3
serum, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2190,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
IHC, WB
Citations:
-
2190,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Cyp4A1(50549)
Immunogen
Syntetyczny peptyd
Application
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP4A1/2/3 Antibody to przeciwciało przeciwko enzymowi cytochromu P450 CYP4A1/2/3 do stosowania w IH i WB.
Western blot: zalecane preparaty błony mikrosomalnej wątroby; ~55/58 kDa na żelach redukujących
Immunohistochemia: 4% utrwalona PFA, zalecana zamrożona tkanka.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Wiąże się specyficznie z cytochromem P450 CYP4A1, CYP4A2 i CYP4A3 we frakcji mikrosomalnej wątroby szczura.
Physical form
Surowica odpornościowa królika. Płyn, bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1253AB1248AB1255
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
Gene Information
rat ... Cyp4A1(50549)
Gene Information
rat ... Cyp3A23-3A1(25642)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
human ... AHRR(57491)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB128004053252619366