Merck
AB1248
Przeciwciało przeciwko enzymowi CYP1A2 cytochromu P450
serum, Chemicon®
Wybierz wielkość
100 μL
2060,00 zł
2060,00 zł
Przewidywany termin wysyłki23 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
7
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB1408927AB1254AB1252
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
serum
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, pig
species reactivity
rat, human, mouse
UniProt accession no.
P05177
UniProt accession no.
P05177
UniProt accession no.
P08684
UniProt accession no.
P05181
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
western blot: 1 μg/mL
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Immunogen
Syntetyczny peptyd
Application
Anti-Cytochrome P450 Enzyme CYP1A2 Antibody to przeciwciało przeciwko enzymowi cytochromu P450 CYP1A2 do stosowania w IH i WB.
Western blot: 1:1,000-1:4,000
Immunohistochemia na skrawkach zamrożonych i poddanych działaniu formaldehydu.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Reaguje z ludzkim enzymem cytochromu P450 CYP1A2 we frakcji mikrosomalnej wątroby. Brak reaktywności krzyżowej z innymi enzymami cytochromu P450. W metodzie Western blot przeciwciało rozpoznaje białko o masie cząsteczkowej około 54 kDa.
Physical form
Królicza surowica odpornościowa. Płyn. Bez konserwantów
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Other Notes
Zastępuje: MAB3526
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patricia Prieto et al.
Frontiers in physiology, 7, 548-548 (2016-12-03)
Stem cell therapy has emerged as a promising new area in regenerative medicine allowing the recovery of viable tissues. Among the many sources of adult stem cells, bone marrow-derived are easy to expand in culture via plastic adherence and their
Ting Xu et al.
Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, 26, e922149-e922149 (2020-04-15)
BACKGROUND Leonurine is an active component of the traditional Chinese medicine Leonurus japonicus. This study aimed to investigate the effects of overexpressed CYP450s on the metabolic activity of leonurine. MATERIAL AND METHODS BEAS-2B cells stably expressing CYP1A1, 1A2, 2A13, 2B6
M M Neis et al.
Skin pharmacology and physiology, 23(1), 29-39 (2010-01-22)
Organotypic skin models are frequently used for a wide range of applications and latterly also for dermatotoxicological studies. To evaluate their practicability for the investigation of xenobiotic metabolism in human skin we compared three types of organotypic skin models, acquired
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB124804053252624438