Przejdź do
AB1255
Przeciwciało przeciwko enzymom cytochromu P450 CYP1A1 i CYP1A2
serum, Chemicon®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2040,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
6
2040,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... AHRR(57491)
Immunogen
Syntetyczny peptyd
Application
Western blot: przydatny do jednoczesnego wykrywania szczurzego CYP1A1 (57 kDa) i CYP1A2 (54 kDa), które można rozdzielić elektroforetycznie.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj enzym cytochromu P450 CYP1A1 i CYP1A2 za pomocą tego przeciwciała przeciwko enzymowi cytochromu P450 CYP1A1 i CYP1A2 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA i WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Biochem/physiol Actions
Reaguje z enzymami szczurzego cytochromu P450 CYP1A1 i CYP1A2 na Western blot frakcji mikrosomalnych wątroby. Brak reaktywności krzyżowej z innymi enzymami cytochromu P450.
Physical form
Królicza surowica odpornościowa. Płyn. Nie zawiera konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola
KONTROLA POZYTYWNA: frakcja mikrosomalna wątroby szczura.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AB1248AB1280AB1253
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
antibody form
serum
UniProt accession no.
P04798, P05177
UniProt accession no.
P05177
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P04800
Gene Information
human ... AHRR(57491)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
rat ... Cyp4A1(50549)
Gene Information
rat ... Cyp3A23-3A1(25642)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephanie E Martinez et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(11), 1314-1324 (2019-08-21)
Dogs are commonly used in human and veterinary pharmaceutical development. Physiologically based pharmacokinetic modeling using recombinant cytochrome P450 (CYP) enzymes requires accurate estimates of CYP abundance, particularly in liver. However, such estimates are currently available for only seven CYPs, which
A role of Wnt/beta-catenin signals in hepatic fate specification of human umbilical cord blood-derived mesenchymal stem cells.
Yoshida, Y; Shimomura, T; Sakabe, T; Ishii, K; Gonda, K; Matsuoka, S; Watanabe, Y; Takubo et al.
American Journal of Physiology: Gastrointestinal and Liver Physiology null
Stephanie E Martinez et al.
Scientific reports, 10(1), 69-69 (2020-01-11)
Greyhounds recover more slowly from certain injectable anesthetics than other dog breeds. Previous studies implicate cytochrome P450 (CYP) 2B11 as an important clearance mechanism for these drugs and suggest Greyhounds are deficient in CYP2B11. However, no CYP2B11 gene mutations have
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB125504053252588143