Przejdź do
A005
NovaSeptum® GO Stojak na torby, pojedyncze pobieranie próbek, do uchwytu Ingold
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104105
1870,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
material
plate (Mounting plate: AccuSizer particle size distribution Sliding plate), stainless steel , stainless steel plate (Sliding plate,Hanger, Holder: iin compliance with ASTM® 316)
H
260-460 mm (10.2-18.1 mm)
L
250 mm (9.8 in.)
W
280 mm (11 in.)
weight
0.5 kg
application(s)
sterile sampling
storage temp.
2-30°C
General description
Śruba, nakrętka zabezpieczająca, nakrętka skrzydełkowa: Stal nierdzewna zgodnie z normą A4
Śruba, nakrętka zabezpieczająca, nakrętka skrzydełkowa: zgodnie z normą A4
Packaging
1/opakowanie - Opakowanie: Opakowanie zawierające 1 jednostkę stelaża worka ze wszystkimi jego częściami jest pakowane w stanie niezmontowanym w kartonowe pudełko z numerem części.
Other Notes
Mounting plate: AccuSizer particle size distributionSliding plate,Hanger, Holder: Stainless steel in compliance with ASTM® 316Screw, Locking nut, Wing nut: Stainless steel in compliance with A4
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A003EG22ET-BAGRACK-KIT
material
plate (Mounting plate: AccuSizer particle size distribution Sliding plate), stainless steel plate (Sliding plate,Hanger, Holder: iin compliance with ASTM® 316)
material
plate (Mounting plate: AccuSizer particle size distribution Sliding plate), stainless steel , stainless steel plate (Sliding plate,Hanger, Holder: iin compliance with ASTM® 316)
material
303 stainless steel nut (Locking nut), polyester ring(s) (safety ring)
material
-
application(s)
sterile sampling
application(s)
sterile sampling
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pathogen testing
pharma/biopharma processes
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
viral therapy
application(s)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
L
250 mm (9.8 in.)
L
250 mm (9.8 in.)
L
-
L
-
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
W
280 mm (11 in.)
W
280 mm (11 in.)
W
-
W