Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41104105
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
NovaSeptum® GO
Quality Segment
feature
autoclavable
parameter
-80-150 °C temp. range (-112-302 °F), 6 bar max. pressure (87 psi) at ±25 °C
application(s)
pathogen testing
pyrogen testing
sterile sampling
sterility testing
storage temp.
room temp
General description
Konfiguracja urządzenia: Sterylne akcesorium do pobierania próbek
NovaSeptum® GO Fixture został zaprojektowany, aby zapewnić kompatybilność TC Bag Rack z NovaSeptum® GO
Application
Testowanie sterylności, testowanie pirogeniczne, testowanie endotoksyn, analiza chemiczna, analiza pH i zastosowania fermentacyjne.
Packaging
ET-BAGRACK-KIT (1 sztuka w opakowaniu)
Other Notes
- Stainless steel in compliance with A4
Legal Information
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?