Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfitting
10 mm connector, 3/8 in. threaded connector
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Aby spełnić indywidualne wymagania instalacyjne naszych klientów wynikające z ich specyficznych warunków pracy, oferujemy rurki z różnymi zakończeniami. Gama rurek obejmuje również rurkę PTFE powlekaną stalą nierdzewną (długość: 80 cm) ze złączem do rur 10 mm i złączem G3/8 (gwint wewnętrzny).
ze złączem gwintowanym 3/8" i złączem rurowym (O.D. 10 mm)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| fitting 10 mm connector, 3/8 in. threaded connector | fitting - | fitting 3/8 in. connector with rapid-action nipple | fitting - |
| storage temp. room temp | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rurka PTFE powlekana stalą nierdzewną (80 cm)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 9671009056 | 04027269216368 |