Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121815
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfitting
3/8 in. connector with rapid-action nipple
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Aby spełnić indywidualne wymagania instalacyjne naszych klientów wynikające z ich specyficznych środowisk pracy, oferujemy rurki z różnymi zakończeniami. Gama rurek obejmuje również rurkę PTFE powlekaną stalą nierdzewną (długość: 80 cm) ze złączką (męską) typu 21 i złączką G3/8 (gwint wewnętrzny).
z szybkozłączką i złączką gwintowaną G 3/8
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rurka PTFE powlekana stalą nierdzewną (80 cm)