Przejdź do
902451
Rurka PTFE pokryta stalą nierdzewną (80 cm)
rapid-action connectors (1x coupling, 1x nipple)
Synonim(y):
Rurka VA/PTFE, 80 cm, końcówka stożkowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8730,00 zł
6547,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
6547,50 zł
Cena katalogowa8730,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Aby spełnić indywidualne wymagania instalacyjne naszych klientów wynikające z ich specyficznych środowisk pracy, oferujemy rurki z różnymi zakończeniami. Gama rurek obejmuje również rurkę PTFE powlekaną stalą nierdzewną (długość: 80 cm) ze złączką (męską) typu 21 i złączką (żeńską) typu 21.
z 2 szybkozłączkami (1x złączka, 1x nypel)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
946740942896948501
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
967100905804022536975610