Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116006
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: derivatization reagent
General description
Wstępnie zmieszany, gotowy do użycia odczynnik zamykający
118609.4000: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Niezależny od urządzenia (wykończenie szyjki 38 mm)
118609.4000: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Niezależny od urządzenia (wykończenie szyjki 38 mm)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Odczynnik zamykający do syntezy DNA
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
< 4.4 °C
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1186094000 | 04027269008741 |