Przejdź do
8.57000
Roztwór aktywatora do syntezy DNA
0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in MeCN, Novabiochem®
Synonim(y):
0,25 M 5-(etylo-tio)-1H-tetrazolu w MeCN, Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
450 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
503,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352401
503,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
97 hPa ( 20 °C)
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
solution
autoignition temp.
524 °C (Acetonitrile)
expl. lim.
3.0-17 % (v/v) Acetonitrile)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions, reagent type: catalyst
manufacturer/tradename
Novabiochem®
bp
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
transition temp
flash point 2 °C (Acetonitrile)
storage temp.
2-30°C
General description
Wstępnie zmieszany, gotowy do użycia odczynnik Deblock Reagent
  • 857000.1000: Kompatybilny z syntezatorami DNA Cytiva ÄKTA. Niezależny od urządzenia (wykończenie szyjki GL-45)
  • 857000.2500: Kompatybilny z syntezatorami DNA Cytiva ÄKTA. Samodzielnie z instrumentu (wykończenie szyjki GL-45)
  • 857000.4000: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Wolnostojący od instrumentu (wykończenie szyjki 38 mm)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.570088.570018.57007
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
Quality Level
200
Quality Level
200, 300
form
solution
form
liquid
form
-
form
-
bp
81.6 °C/1013 hPa (Acetonitrile)
bp
-
bp
-
bp
-
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions, reagent type: catalyst
reaction suitability
reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions, reagent type: catalyst
reaction suitability
reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
autoignition temp.
524 °C (Acetonitrile)
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
35.6 °F - closed cup - (Acetonitrile)
flash_point_c
2 °C - closed cup - (Acetonitrile)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
857000100004027269228309
857000045004027269281373
857000400004027269683757
857000250004027269228316