Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
639,00 zł
General description
- 857008.1000: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857008.2500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
- 857008.4000: Compatible with MerMade DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (38mm Neck Finish)
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.05M Iodine in Pyridine, Novabiochem® | description 0.25M 5-(Ethylthio)-1H-Tetrazole in MeCN, Novabiochem® | description 1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem® | description 2% Trichloroacetic Acid in Dichloromethane (w,w), Novabiochem® |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| transition temp flash point 20.0 °C | transition temp flash point 2 °C (Acetonitrile) | transition temp flash point -21.5 °C (THF) | transition temp - |
| form liquid | form solution | form liquid | form - |
| reaction suitability reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant | reaction suitability reaction type: Coupling Reactions, reagent type: catalyst | reaction suitability reaction type: Oxidations, reagent type: oxidant | reaction suitability reaction type: Acetylations, reagent type: Lewis acid |
| density 0.99 g/cm3 | density - | density - | density - |
| manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename Novabiochem® | manufacturer/tradename - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Thyroid
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
68.0 °F - closed cup
flash_point_c
20 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?