Merck
8.57001
Odczynnik aktywujący do syntezy DNA
0.3M BMT in MeCN, Novabiochem®
Synonim(y):
0,3M BMT w MeCN, Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
41116006
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions, reagent type: catalyst
General description
Wstępnie wymieszany, gotowy do użycia odczynnik aktywujący
  • 857001.1000: Kompatybilny z syntezatorami DNA Cytiva ÄKTA. Niezależny od urządzenia (wykończenie szyjki GL-45)
  • 857001.2500: Kompatybilny z syntezatorami DNA Cytiva ÄKTA. Samodzielnie z instrumentu (wykończenie szyjki GL-45)
  • 857001.4000: Kompatybilny z syntezatorami DNA MerMade. Samodzielnie z instrumentem (wykończenie szyjki 38 mm)
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
35.6 °F - (Acetonitrile)
flash_point_c
2 °C - (Acetonitrile)