Przejdź do
8.56193
Żywica Fmoc-Lys(biotinyl-ε-aminocaproyl)-NovaSyn® TGR A
Novabiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3400,00 zł
2550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
2550,00 zł
Cena katalogowa3400,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Wstępnie załadowana żywica do syntezy kwasów peptydowych zawierających C-końcową resztę aminokwasową lizyny metodą Fmoc SPPS. Przygotowana z żywicy Wang o niskim obciążeniu, aby ułatwić syntezę dłuższych peptydów.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.561908.550498.52100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: carbonyl reactive
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
amine
functional group
biotin
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Peptydy znakowane biotyną znajdują zastosowanie w immunologii i histochemii do oczyszczania powinowactwa i lokalizacji receptorów.
Biotin-labelled peptides find applications in immunology and histochemistry for affinity purification and receptor localization.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
856193000104027269296896
856193825004027269557508