Merck
8.55049
H-Thr-Gly-NovaSyn® Żywica TG
Novabiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: carbonyl reactive
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica ta jest użytecznym narzędziem do syntezy aldehydów peptydowych[1]. Przyłączanie wstępnie uformowanych aldehydów aminokwasowych do tej żywicy odbywa się poprzez ogrzewanie w 1% DIPEA w MeOH w temperaturze 60 °C. Po wydłużeniu łańcucha przy użyciu standardowych protokołów, grupy zabezpieczające łańcuch boczny można usunąć za pomocą bezwodnego TFA, przed rozszczepieniem całkowicie zdeprotezowanego aldehydu peptydowego za pomocą MeCN / wody / TFA. Analogiczna żywica została niedawno użyta do wychwytywania i oczyszczania aldehydów peptydowych generowanych przez utlenianie alkoholi peptydowych za pomocą IBX-polistyrenu [2]. Wstępnie załadowane żywice aminoaldehydowe Novabiochem można znaleźć na stronie x.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc- Oxybenzaldehyde loaded resin): 0.15 - 0.35 mmol/g
Identity (of the substitution): passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The base resin is amino PEG-PS-copolymer (90 µm).
Other Notes
Zastępuje: 04-12-3710
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c