Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 499,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7210,00 zł |
Informacje o tej pozycji
499,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] J. Zhang, et al. Poster 162 zaprezentowany na 16 American Peptide Symposium, Minneapolis, 1999.
[2] A. v. Vliet, et al. w ′Innovation & Perspectives in Solid Phase Synthesis, 2nd International Symposium′, R. Epton (Eds), Intercept UK Ltd., Andover, 1992, str. 475.
[ 3] A. v. Vliet, et al. w ′Peptides 1992, Proc.22nd European Peptide Symposium', C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 279.
[4] A. v. Vliet, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure, &Biology, Proc. 13th American Peptide Symposium', R. S. Hodges & J. A. Smith (Eds), ESCOM, Leiden, 1994, pp. 151.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.00 - 2.00 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 200 - 400 mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| functional group amine | functional group - | functional group amine | functional group alcohol |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8560000005 | 04027269115104 |
| 8560000025 | 04027269115111 |
| 8560000001 | 04027269115098 |