Przejdź do
8.55140
Fmoc-PAL-Linker
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-PAL-Linker
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
383,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31NO7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
505.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
383,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reagent type: linker
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
178-180 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc4c(cc(cc4OC)OCCCCC(=O)O)OC)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H31NO7/c1-34-26-15-19(36-14-8-7-13-28(31)32)16-27(35-2)24(26)17-30-29(33)37-18-25-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)25/h3-6,9-12,15-16,25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,30,33)(H,31,32)
InChI key
ATYUCXIJDKHOPX-UHFFFAOYSA-N
General description
Łącznik Barany'ego z kwasem aminometylo-dimetoksyfenoksywalerianowym [1]. Grupa aminowa tego łącznika może być łatwo acylowana w standardowych warunkach sprzęgania. Po złożeniu peptydu, traktowanie 95% zmiataczami zawierającymi TFA uwalnia pożądany amid peptydowy. Badania wykazały, że wrażliwość tego łącznika na kwasy jest około dwa razy większa niż łącznika amidowego Rink [2]. Istnieją pewne dowody sugerujące, że żywice PAL dają większą wydajność w syntezie wspomaganej mikrofalami.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do beżowego do szarego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Czystość (TLC(0811)): ≥ 98,0 %
Oznaczenie (HPLC, powierzchnia%): ≥ 95,0 % (a/a)
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników używane do TLC produktów Novabiochem®, kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520418.510948.52338
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
amine
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
178-180 °C
mp
170-180 °C
mp
-
mp
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855140000104027269230609
855140000504027269230616
Questions
  1. In the General Description of the product Fmoc-PAL-Linker Catalog 8.55140 there are numbers for two references ([1] and [2]) but I can not either follow a link or see the references. Would it be possible to provide me the references? Thanks
    1 answer
    1. The references for the product Fmoc-PAL-Linker are as follows:
      (1) Gisin BF. 1973. The Preparation of Merrifield-Resins Through Total Esterification With Cesium Salts. Helv. Chim. Acta. 56(5): 1476-1482.
      (2) Atherton E., Logan CJ, Sheppard RC. Peptide synthesis, Part 2. Procedures for solid-phase synthesis using N(alpha)-fluorenylmethoxycarbonylamino-acids on polyamide supports. Synthesis of substance P and of acyl carrier protein 65-74 decapeptide. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1. (0): 538-546.