Przejdź do
8.51094
Fmoc-Oxyma
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Oxyma
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O5
Masa cząsteczkowa:
364.35
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
Nowa pochodna do wprowadzania grupy ochronnej Fmoc do aminokwasów z zawadą przy znikomym tworzeniu zanieczyszczeń związanych z β-alanylem [1].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S. N. Khattab, et al. (2010) Eur. J. Org. Chem., 3275.
Analysis Note
Colour (visual): white to slightly yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)