Przejdź do
8.55116
Żywica metyloindolowa AM
Novabiochem®
Synonim(y):
AM Żywica metyloindolowa
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
479,00 zł
359,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
359,25 zł
Cena katalogowa479,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica [3-((metylo-Fmoc-amino)-metylo)indol-1-ylo] acetylo AM jest niezwykle użytecznym nośnikiem do produkcji N-metylopodstawionych karboksyamidów i sulfonamidów, a także N-metyloamidów peptydowych [1]. Po uprzednim usunięciu grupy Fmoc, obciążenie żywicy aminokwasami Fmoc można przeprowadzić za pomocą HATU/DIPEA. Rozszczepienie za pomocą TFA bezpośrednio dostarcza produkt N-metyloamid.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] K. G. Estep, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 5300.
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.60 - 1.00 mmol/g
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 100 - 200 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0451
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.551028.550288.55134
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855116002504027269114589
855116000104027269114565
855116000504027269114572
Questions
  1. Will TFA treatment of peptides synthesized on the Methyl Indole AM resin result in peptides with methyl amide c-terminals?
    1 answer
    1. This resin is an extremely useful support for the production of N-methyl substituted carboxamides and sulfonamides, as well as peptide N-methylamides.
      After first removing the Fmoc group with piperidine, loading of the resin with Fmoc-amino acids can be effected using HATU/DIPEA. Cleavage with TFA directly provides the product N-methylamide. Please refer to method 4 for more information on a loading protocol for attachment of carboxylic acids to amino resins and method 2 for more information on general TFA cleavage.
      Method 4 : https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/peptide-resin-loading#Method4
      Method 2 : https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/fmoc-cleavage-deprotection#Method2