Przejdź do
8.55028
Żywica FMPB AM
Novabiochem®
Synonim(y):
4-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)butyryl AM resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
355,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5720,00 zł
4290,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
aldehyde
storage temp.
2-30°C
General description
Nośnik ten jest doskonałym narzędziem do produkcji C-końcowych amidów drugorzędowych. Aminy pierwszorzędowe mogą być ładowane na żywicę poprzez aminowanie redukcyjne. Po standardowym Fmoc SPPS, traktowanie TFA uwalnia drugorzędowe amidy peptydowe.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Application
  • Strukturalne i funkcjonalne mimetyki komórek i organelli: Wykorzystuje żywicę FMPB AM w syntezie peptydów w fazie stałej dla specyficznych funkcjonalności w mimetykach komórek i organelli, szczegółowo opisując procesy modyfikacji chemicznej. (RJRW Peters, 2015).
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of sulfur after derivatization with tosylhydrazide): 0.80 - 1.10 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0209
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.550188.550088.55026
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
functional group
aldehyde
functional group
alcohol
functional group
amine
functional group
alcohol
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855028000104027269110420
855028000504027269110437
855028002504027269110444