Przejdź do
8.55134
Żywica Ramage Amide AM
Novabiochem®
Synonim(y):
2-{[(R,S)-5-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-2-yl]oxy}acetyl-AM resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
77 230,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352111
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.550018.551308.55008
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
beads
form
powder
form
beads
General description
Żywica Ramage Amide AM zawiera dibenzocykloheptadienelinker Ramage'a [1] przyłączony do aminometylowanego polistyrenu. Po usunięciu Fmoc, żywica może być acylowana w standardowych warunkach i stosowana w Fmoc SPPS. Łącznik jest znacznie bardziej wrażliwy na kwasy niż amid Rink lub łączniki PAL. Umożliwia to uwalnianie amidów peptydowych z żywicy za pomocą 3% TFA w DCM, a tym samym czyni ją użytecznym narzędziem do syntezy peptydów wrażliwych na kwasy lub chronionych fragmentów peptydów.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] R. Ramage, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 6599.
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855134000504027269207557
855134000104027269207540