Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 307,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3700,00 zł 2775,00 zł |
Informacje o tej pozycji
307,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.50 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
TNBS-Test (positive): passes test
TNBS-Test (after loading with Fmoc-Leu-OH (negative)): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB), 100 - 200 mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine | functional group alcohol |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Produkty
Novabiochem® oferuje nośniki polimerowe do syntezy peptydów w fazie stałej, odpowiednie dla różnych długości i sekwencji peptydów.
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8551150005 | 04027269114510 |
| 8551150025 | 04027269114527 |
| 8551150100 | 04027269114534 |