Przejdź do
8.55020
Aminometylowany polistyren HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonim(y):
AM resin HL (100-200 mesh)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 770,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
General description
Bazowa żywica polistyrenowa z funkcjonalizacją aminową. Może być ładowana za pomocą łączników z funkcjonalnościami kwasu karboksylowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Swelling Volume (in DMF): lot specific reslut
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.50 - 1.50 mmol/g
TNBS-Test (positive): passes test
TNBS-Test (after loading with Fmoc-Leu-OH (negative)): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene -1% DVB), 100 -200 mesh.
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0143
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.551158.550688.55006
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
functional group
amine
functional group
amine
functional group
alcohol
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Produkty
Novabiochem® oferuje nośniki polimerowe do syntezy peptydów w fazie stałej, odpowiednie dla różnych długości i sekwencji peptydów.
Novabiochem® offers polymer supports for solid phase peptide synthesis, suitable for various peptide lengths and sequences.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855020010004027269110048
855020002504027269110031
855020000504027269110024
Questions
  1. If I start synthesis of peptide using Aminomethylated polystyrene HL (100-200 mesh) resin. What are the cleavage conditions for this resin?
    1 answer
    1. The cleavage conditions for Aminomethylated polystyrene HL (100-200 mesh) resin can be found in the technical documents related to peptide synthesis on the Sigma-Aldrich website, https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/chemistry-and-synthesis/peptide-synthesis/peptide-resin-loading