Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 34 200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
319,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
General description
Referencje literaturowe
[1] A. Brown, et al. (1997) J. Am. Chem. Soc., 119, 3288.
[2] J. Cottney, et al. (1999) Bioorg. Med. Chem. Lett., 9, 1323.
[ 3] A. Born, et al. (2001) Bioorg. Med. Chem. Lett., 11, 2351.
[4] S. Caix-Haumesser, et al. (2001) Tetrahedron Lett., 42, 3721.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined by elemental analysis of chlorine after derivatization with 4-chloro-benzylamine): 0.80 - 1.20 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB), 50 - 100 mesh.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis, reactivity: amine reactive | reaction suitability reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form powder | form beads |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8551010005 | 04027269113841 |
| 8551010025 | 04027269113858 |
| 8551010001 | 04027269113834 |