Przejdź do
8.55045
Rink Amide MBHA resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Synonim(y):
Rink Amide MBHA resin LL (100-200 mesh), 4-(2Æ,4Æ-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido norleucyl-MBHA resin (100-200 mesh)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
217,00 zł
162,75 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
794,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7080,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
52 560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210 120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
162,75 zł
Cena katalogowa217,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(c7c(cc(cc7)OC)OC)c4ccc(cc4)OCC(=O)NC(c6ccc(cc6)C)c5ccc(cc5)C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI key
JDDWRLPTKIOUOF-UHFFFAOYSA-N
General description
A special version of Rink Amide MBHA resin with low substitution. Ideal for use in the synthesis of long and difficult peptides amides by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.30 - 0.40 mmol/g
TNBS-Test: passes test
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Swelling Volume (in CH₂Cl₂): lot specific result
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in CH2Cl2): ≥ 5.2 ml/g
Total swelling volume acc. Houben Weyl (in DMF): ≥ 5.2 ml/g
Identity (of the substitution): passes test
The polymer matrix is copoly (styrene-1 % DVB) 100 - 200 mesh.
Other Notes
Replaces: 01-64-0467
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.551188.551208.55119
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
400
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
form
beads
form
solid
form
beads
form
beads
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855045025004027269238766
855045002504027269111250
855045000104027269111236
855045000504027269111243