Przejdź do
8.55050
Żywica Dansyl NovaTag®
Novabiochem®
Synonim(y):
N-Dansyl-NÆ-Fmoc-ethylenediamine MPB-AM resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352116
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
General description
Żywica Dansyl NovaTag jest idealnym narzędziem do syntezy peptydów znakowanych dansylem. Żywica wstępnie załadowana chromoforem Dansyl może być stosowana bezpośrednio w Fmoc SPPS. Po złożeniu peptydu w standardowych warunkach Fmoc SPPS, rozszczepienie za pomocą TFA daje peptyd znakowany dansylem. Żywica ta została ostatnio użyta do znakowanych dansylem peptydów amyloidu-RGD [1] i sond FRET dla białka wiążącego rtęć MerP [2].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] S. L. Gras, et al. (2008) Biomaterials, 29, 1553.
[ 2] B. R. White, et al. (2008) Analyst, 133, 65
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly styrene - 1 & DVB 100 - 200 mesh
Other Notes
Zastępuje: 04-12-3900
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVATAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.550548.550528.55013
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855050850004027269111465
855050810004027269111458