Przejdź do
8.55013
NovaSyn®Żywica TG Sieber
Novabiochem®
Synonim(y):
9-Fmoc-amino-xanthen-3-yloxy TG resin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
934,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111023
934,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-8°C
General description
Żywica NovaSyn TG Sieber składa się z żywicy bromowej NovaSyn TG 130 μm derywatyzowanej łącznikiem ksanhydryloaminowym Siebera [1,2]. Żywica ta jest idealna do Fmoc SPPS częściowo chronionych fragmentów amidowych peptydów. Odszczepienie od tego nośnika następuje poprzez traktowanie 1% TFA w DCM, w warunkach, które pozostawiają większość standardowych grup zabezpieczających łańcuchy boczne w stanie nienaruszonym. Żywica ta może być redukcyjnie alkilowana i stosowana do przygotowania drugorzędowych karboksyamidów [3]. Może być również stosowana do produkcji chronionych fragmentów peptydów, w których C-końcowa grupa kwasu karboksylowego jest zablokowana jako ester hydroksymetylofenoksy-β-alaninoamidu [4].
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów
Referencje literaturowe
[1] P. Sieber (1987) Tetrahedron Lett..., 28, 2107.
[2] C. Somlai, et al. in ′Peptides 1992, Proc.22nd European Peptide Symposium′, C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 198.
[3] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 1475.
[4] W. C. Chan, et al. (1995) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 589.
Analysis Note
Color (visual): light yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.10 - 0.25 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is NovaSyn TG resin (130µm)
Other Notes
Zastępuje: 01-64-0092
Legal Information
NOVASYN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.550078.551568.55157
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
functional group
amine
functional group
amine
functional group
alcohol
functional group
amine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Przegląd różnych żywic, takich jak Merrifield, na bazie tritylu i funkcjonalizowanych hydroksymetylowo do immobilizacji peptydów do różnych zastosowań.
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.
Produkty
Novabiochem® oferuje szeroką gamę łączników i żywic derywatyzowanych do syntezy peptydów w fazie stałej Fmoc ze specjalistycznymi protokołami.
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
855013000104027269109691
855013000504027269109707
855013002504027269109714