Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 287,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
287,00 zł
Quality Segment
product line
NovaSyn® TG, Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły ładowania żywic do syntezy peptydów Referencje literaturowe
[1] G. T. Wang, et al. (1990) Tetrahedron Lett..., 31, 6493.
[ 2] C. Garcia-Echeverria & D. H. Rich (1992) Febs Lett., 297, 100.
[3] J. W. Drijfhout, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure& Biology, Proc. 14th American Peptide Symposium′, P. T. P. Kaumaya &R. S. Hodges (Eds), Kingswinford, Mayflower Scientific Ltd., 1996, pp. 129.
[ 4] J. Beythien & P. White (2005) Tetrahedron Lett., 46,101.
[5] B. F. Gilmore, et al. (2009) Bioconjugate Chem., 20, 2098.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.60 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly styrene - 1 & DVB 100 - 200 mesh
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis | reaction suitability reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis |
| product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® | product line NovaSyn® TG, Novabiochem® |
| functional group amine | functional group amine | functional group amine |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| form beads | form beads | form beads |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Pochodne chromogeniczne i fluorogeniczne są nieocenionymi narzędziami w biochemii, mającymi liczne zastosowania w enzymologii, chemii białek, immunologii i histochemii.
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8550548100 | 04027269111618 |
| 8550548500 | 04027269111625 |