Przejdź do
8.53033
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Cys(4-MeBzl)-OH, N-α-t.-Boc-S-p-methylbenzyl-L-cysteine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
901,00 zł
675,75 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3220,00 zł
2415,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
325.42
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
675,75 zł
Cena katalogowa901,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.5% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
63-66 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H23NO4S/c1-11-5-7-12(8-6-11)9-22-10-13(14(18)19)17-15(20)21-16(2,3)4/h5-8,13H,9-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI key
CUNVVZWSABRKAL-UHFFFAOYSA-N
General description
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych cysteiny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0134
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.530508.530468.53049
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥98.5% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
thiol
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
853033002504027269097080
853033010004027269097097