Merck
8.53050
Boc-Cys(4-MeOBzl)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Boc-Cys(4-MeOBzl)-OH, N-α-t.-Boc-S-p-methoxybenzyl-L-cysteine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.42
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
242-695-5
NACRES:
NA.22
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)Cc1ccc(cc1)OC
InChI
1S/C16H23NO5S/c1-16(2,3)22-15(20)17-13(14(18)19)10-23-9-11-5-7-12(21-4)8-6-11/h5-8,13H,9-10H2,1-4H3,(H,17,20)(H,18,19)
InChI key
VRTXRNJMNFVTOM-UHFFFAOYSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych cysteiny przez Boc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Referencje literaturowe
[1] O. Nishimura, et al. (1978) Chem. Pharm. Bull., 26, 1576.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2% in DMF): -40.5 - -35.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-0045
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
853050002504027269097912
853050010004027269097929