Wybierz wielkość
393,00 zł
393,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Boc-Cys(Acm)-OH, Novabiochem®
SMILES string
S(CNC(=O)C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C11H20N2O5S/c1-7(14)12-6-19-5-8(9(15)16)13-10(17)18-11(2,3)4/h8H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)(H,13,17)(H,15,16)/t8-/m0/s1
InChI key
HLCTYBOTPCIHTG-QMMMGPOBSA-N
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
2-30°C
Quality Level
1 of 4
Ta pozycja | 8.53033 | 8.53046 | 8.53005 |
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98.5% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC) |
| functional group thiol | functional group thiol | functional group thiol | functional group thiol |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Other Notes
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Boc SPPS
Fmoc SPPS peptydów zawierających cysteinę
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in water): -37.5 - -32.5 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
Bezwodny HF jest preferowanym odczynnikiem do rozszczepiania peptydów z żywic na bazie Boc, wszechstronnym i skutecznym do różnych syntez peptydów.
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.