Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6380,00 zł 4785,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20NNaO7S
Masa cząsteczkowa:
489.47
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
sulfonic acid
storage temp.
15-25°C
General description
Wprowadzenie 4-sulfo-fenyloalaniny jest skuteczną strategią zwiększania rozpuszczalności peptydu. Aminokwas ten został również wykorzystany w analogach angiotensyny 2 [1], fitosulfokiny [2] i cyklolinopeptydu A [3]. Jego włączenie podczas syntezy w fazie stałej przy użyciu Fmoc-Phe(SO3Na)-OH najlepiej przeprowadzić metodami sprzęgania z udziałem zasady, takimi jak PyBOP® lub HBTU.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] E . Escher, et al. (1983) , 66, 1355.
[ 2] A. Bahyrycz, et al. (2004) , 10, 462.
[ 3] Y . Fujiwara, et al. (1994) , 42, 724.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] E . Escher, et al. (1983) , 66, 1355.
[ 2] A. Bahyrycz, et al. (2004) , 10, 462.
[ 3] Y . Fujiwara, et al. (1994) , 42, 724.
Analysis Note
Kolor (wizualny): biały do lekko żółtego do beżowego
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Skręcalność optyczna α 25/D (c=1 w DMF): -17.0 - -15.0 °
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Purity TLC (BAW 1): ≥ 97.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem® kliknij tutaj.
Wygląd substancji (wizualny): proszek
Tożsamość (IR): przechodzi test
Skręcalność optyczna α 25/D (c=1 w DMF): -17.0 - -15.0 °
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Purity TLC (BAW 1): ≥ 97.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Aby zobaczyć systemy rozpuszczalników stosowane do TLC produktów Novabiochem® kliknij tutaj.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group sulfonic acid | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group sulfonic acid |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8523780005 | 04027269683115 |
| 8523780001 | 04027269683092 |