Przejdź do
8.52344
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-N-Me-Trp(Boc)-OH, N-α-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-N-α-methyl-N-in-t-butoxycarbonyl-L-tryptophan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H32N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[n]1(c2c(c(c1)C[C@H](N(C)C(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)cccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C32H32N2O6/c1-32(2,3)40-31(38)34-18-20(21-11-9-10-16-27(21)34)17-28(29(35)36)33(4)30(37)39-19-26-24-14-7-5-12-22(24)23-13-6-8-15-25(23)26/h5-16,18,26,28H,17,19H2,1-4H3,(H,35,36)/t28-/m0/s1
InChI key
YMZUDCKQUKFBIR-NDEPHWFRSA-N
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych N-α-metylo-tryptofanu przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
475618.52050609218
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
-
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852344000104027269253806
852344825004027269292690