Przejdź do
47561
Fmoc-Trp(Boc)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
Nα-Fmoc-N(in)-Boc-L-tryptophan, N(in)-Boc-Nα-Fmoc-L-tryptophan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
360,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
816,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H30N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.58
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
7698009
MDL number:
360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Trp(Boc)-OH, ≥97.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D −21±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cc(C[C@H](NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24)C(O)=O)c5ccccc15
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChI key
ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
Application
Fmoc-Trp(Boc)-OH can be used for the synthesis of analogs of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) for the treatment of type 2 diabetes and various peptides by Fmoc solid phase peptide synthesis (SPPS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Trp(Boc)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?