Przejdź do
8.52050
Fmoc-Trp(Boc)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Trp(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-in-t.-Boc-L-tryptophan
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2620,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5640,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 360,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
34 990,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
75 330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H30N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
526.58
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥97.5% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]1(c2c(c(c1)C[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)cccc2)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C31H30N2O6/c1-31(2,3)39-30(37)33-17-19(20-10-8-9-15-27(20)33)16-26(28(34)35)32-29(36)38-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,32,36)(H,34,35)/t26-/m0/s1
InChI key
ADOHASQZJSJZBT-SANMLTNESA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities.
The use of this N-in-Boc protected derivative overcomes most of the problems associated with the preparation of Trp containing-peptides by Fmoc SPPS [1]. Cleavage with TFA generates an N-in-carboxy indole which protects the Trp from alkylation [1,2,3] and sulfonation [1,4,5,6,7]. The N-in-carboxy group is removed under aqueous conditions during normal work-up of the peptide.
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. White in ′Peptides, Chemistry & Biology, Proc. 12th American Peptide Symposium′, J. A. Smith & J. E. Rivier (Eds), ESCOM, Leiden, 1992, pp. 537.
[2] B. Riniker, et al. (1993) Tetrahedron, 49, 9307.
[3] T. Johnson, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 369.
[4] H. Choi, et al. (1993) Int. J. Peptide Protein Res., 42, 58.
[5] C. G. Fields, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 6661.
[6] T. Lescrinier, et al. (1995) Lett. Pept. Sci., 2, 225.
[7] M. Noda & M. Kiffe (1997) J. Peptide Res., 50, 329.
Application
  • Highly active antibacterial ferrocenoylated or ruthenocenoylated Arg-Trp peptides can be discovered by an L-to-D substitution scan: Utilizes Fmoc-Trp(Boc)-OH in the synthesis of peptides designed to enhance antibacterial activity, demonstrating its role in the development of new antimicrobial agents (Albada et al., 2014).
  • Nanoparticles generated from a tryptophan derivative: physical characterization and anti-cancer drug delivery: Explores the use of Fmoc-Trp(Boc)-OH in nanoparticle formation for targeted drug delivery systems, particularly in cancer therapy (Dube et al., 2017).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.7 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 97.5 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.3 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Trp (Boc)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Trp(Boc)-Trp(Boc)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Trp-OH (HPLC): ≤ 1.0 % (a/a)
Assay free amino acid (HPLC): ≤ 0.2 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clear soluble
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (acidimetric): ≥ 90.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.10 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1103
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
47309475618.52164
form
powder
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥97.5% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
-
product line
Novabiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852050025004027269207069
852050002504027269087234
852050050004027269180447
852050500004027269221805
852050010004027269087241
852050100004027269180461