Przejdź do
8.52339
Fmoc-Pen(Trt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Fmoc-α, α-dimethyl-Cys(Trt)-OH,Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
708,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
2115,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H35NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
613.76
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Pen(Trt)-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
thiol
storage temp.
15-25°C
SMILES string
S(C([C@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)C(=O)O)(C)C)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChI key
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
General description
Fmoc-Pen(Trt)-OH jest standardowym blokiem budulcowym do wprowadzania reszt aminokwasowych penicylaminy przez Fmoc SPPS. Tiolowa grupa ochronna łańcucha bocznego (Trt) jest usuwana podczas standardowej reakcji rozszczepiania z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne:
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Application
Fmoc-Pen(Trt)-OH został ostatnio wykorzystany w syntezie peptydów zastępczych disulfidów.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.523486706428.52266
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.5% (HPLC), 96%
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
functional group
thiol
functional group
thiol
functional group
Fmoc
functional group
thiol
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
-
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Pen(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852339000104027269252687
852339000504027269252694