Przejdź do
670642
Fmoc-Pen(Trt)-OH
96%
Synonim(y):
Fmoc-β,β-dimethyl-Cys(Trt)-OH, Fmoc-S-trityl-L-penicillamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
621,00 zł
465,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H35NO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
613.76
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
465,75 zł
Cena katalogowa621,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.5% (HPLC), 96%
optical activity
[α]/D +33±2°, c = 1 in methanol
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(SC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[C@H](NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46)C(O)=O
InChI
1S/C39H35NO4S/c1-38(2,45-39(27-16-6-3-7-17-27,28-18-8-4-9-19-28)29-20-10-5-11-21-29)35(36(41)42)40-37(43)44-26-34-32-24-14-12-22-30(32)31-23-13-15-25-33(31)34/h3-25,34-35H,26H2,1-2H3,(H,40,43)(H,41,42)/t35-/m1/s1
InChI key
XSGMGAINOILNJR-PGUFJCEWSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4767447672
description
96%
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥97.0%
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
assay
≥95.5% (HPLC), 96%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
optical activity
[α]/D +33±2°, c = 1 in methanol
optical activity
[α]/D -14.0±1.5°, c = 1% in DMF
optical activity
[α]20/D −15.0±1°, c = 1% in methanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Pen(Trt)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)