Przejdź do
8.52202
Fmoc-Trp(Boc)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Trp(Boc)-Ser(psiMe,Mepro)-OH
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H39N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
653.72
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N6(C(O[C@@H](C6)C(=O)O)(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)Cc1c2c([n](c1)C(=O)OC(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C37H39N3O8/c1-36(2,3)48-35(45)39-19-22(23-12-10-11-17-30(23)39)18-29(32(41)40-20-31(33(42)43)47-37(40,4)5)38-34(44)46-21-28-26-15-8-6-13-24(26)25-14-7-9-16-27(25)28/h6-17,19,28-29,31H,18,20-21H2,1-5H3,(H,38,44)(H,42,43)/t29-,31-/m0/s1
InChI key
VHFFWLZYMVKHDX-SMCANUKXSA-N
General description
Ten pseudoprolinowy dipeptyd jest niewątpliwie najskuteczniejszym i najprostszym w użyciu narzędziem do przezwyciężania agregacji i poprawy jakości peptydu w Fmoc SPPS dla peptydu zawierającego motyw dipeptydowy Trp-Ser. Składa się on z dipeptydu, w którym reszta serynowa została odwracalnie zabezpieczona jako łamiąca strukturę prolina podobna do TFA-labilnej oksazolidyny. Powodem, dla którego reszta pseudoproliny jest wprowadzana jako dipeptyd, jest uniknięcie konieczności acylowania utrudnionego azotu oksazolidyny. Ma to dodatkową zaletę polegającą na wydłużeniu łańcucha peptydowego o dwie reszty w jednym kroku. Reszta serynowa jest regenerowana podczas normalnej reakcji cięcia z udziałem TFA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przezwyciężanie agregacji w Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to yellow
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -39.5 - -34.5 °
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Single impurities (HPLC, area%): ≤ 1.00 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 05-20-1130
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521758.521788.52176
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
functional group
hydroxyl
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
assay
≥97% (TLC), ≥97.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Łatwość montażu danej sekwencji peptydowej jest trudna do przewidzenia, co sprawia, że synteza peptydów stanowi wyzwanie. Przegląd metod i odczynników pozwalających uniknąć agregacji w syntezie peptydów w fazie stałej.
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852202000504027269093518
852202000104027269093501