Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1000,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3090,00 zł | ||
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 26 620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1000,00 zł
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
120-130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m1/s1
InChI key
UMRUUWFGLGNQLI-JOCHJYFZSA-N
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group amine | functional group Boc, amine | functional group amine | functional group amine |
| assay ≥97.0% (acidimetric), ≥98.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-D-Lys(Boc)-OH
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8521460005 | 04027269091187 |