Merck
8.52013
Fmoc-Lys(Z)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys(Z)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-benzyloxycarbonyl-L-lysine
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H30N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.56
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys(Z)-OH, Novabiochem®
SMILES string
N([C@@H](CCCCNC(=O)OCc4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C29H30N2O6/c32-27(33)26(16-8-9-17-30-28(34)36-18-20-10-2-1-3-11-20)31-29(35)37-19-25-23-14-6-4-12-21(23)22-13-5-7-15-24(22)25/h1-7,10-15,25-26H,8-9,16-19H2,(H,30,34)(H,31,35)(H,32,33)/t26-/m0/s1
InChI key
KRULQRVJXQQPQH-SANMLTNESA-N
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
105-115 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
Quality Level
General description
Blok konstrukcyjny do wprowadzania reszt aminokwasowych lizyny przez Fmoc SPPS. Grupa zabezpieczająca łańcuch boczny jest stabilna w TFA, ale może być usunięta przez uwodornienie nad Pd/C lub silnymi kwasami, takimi jak TFMSA.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1027
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c