Przejdź do
8.52023
Fmoc-Lys-OH
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Lys-OH, N-α-Fmoc-L-lysine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
151,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
451,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.43
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
151,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fmoc-Lys-OH, Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)[O-]
InChI
1S/C21H24N2O4/c22-12-6-5-11-19(20(24)25)23-21(26)27-13-18-16-9-3-1-7-14(16)15-8-2-4-10-17(15)18/h1-4,7-10,18-19H,5-6,11-13,22H2,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
InChI key
YRKFMPDOFHQWPI-IBGZPJMESA-N
General description
Lizyna chroniona Nα-Fmoc z niezabezpieczonym łańcuchem bocznym. Materiał wyjściowy dla nowych bloków budulcowych lizyny modyfikowanej łańcuchem bocznym dla Fmoc SPPS.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1042
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520428.520128.52013
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
functional group
amine
functional group
amine
functional group
Boc, amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Discover 20 proteinogenic Novabiochem® Fmoc-amino acids, featuring enhanced specifications designed to optimize yields in peptide synthesis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852023000504027269085902
852023002504027269085919
852023000104027269085896
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?