Przejdź do
8.52105
Fmoc-Arg(Me,Pbf)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Arg(Me,Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N-ω-methyl-N-ωÆ-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-arginine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3150,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H42N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
3150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N\C(=N\C)\NCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
InChI
1S/C35H42N4O7S/c1-20-21(2)31(22(3)27-18-35(4,5)46-30(20)27)47(43,44)39-33(36-6)37-17-11-16-29(32(40)41)38-34(42)45-19-28-25-14-9-7-12-23(25)24-13-8-10-15-26(24)28/h7-10,12-15,28-29H,11,16-19H2,1-6H3,(H,38,42)(H,40,41)(H2,36,37,39)/t29-/m0/s1
InChI key
JAUPJPAADXVUGQ-LJAQVGFWSA-N
General description
Pochodna do wprowadzania mono-metylo-argininy podczas Fmoc SPPS. Sprzęganie można przeprowadzić przy użyciu dowolnej standardowej metody aktywacji. Usunięcie grupy ochronnej Pbf następuje w trakcie reakcji rozszczepiania z udziałem TFA. Ref [1] zawiera metody i protokoły syntezy tablic peptydów związanych z histonami zawierających metylowane reszty argininy i lizyny.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S. Rothbart, et al. (2012) Methods Enzymol., 512, 107.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (DC (018A)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 04-12-1261
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521078.522678.52310
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Boc, Fmoc
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c