Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2500,00 zł
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, Fmoc
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Przewodnik po wyborze ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] S . Rothbart, et al. (2012) Methods Enzymol., 512, 107.
Analysis Note
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| functional group Boc, Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group amine |
| assay ≥90.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC) |
| product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® | product line Novabiochem® |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protokoły
We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.
Produkty
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8523100005 | 04027269236984 |
| 8523100001 | 04027269236977 |