Przejdź do
8.52267
Fmoc-hArg(Pbf)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-hArg(Pbf)-OH, N-α-Fmoc-N G-(2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sulfonyl)-L-homoarginine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
522,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H42N4O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
662.80
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
522,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(\N=C(\NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)/N)c1c(c2c(c(c1C)C)OC(C2)(C)C)C
InChI key
DOGZBRBJANHMLA-LJAQVGFWSA-N
General description
Fmoc-homoArg(Pbf)-OH jest użytecznym narzędziem do wprowadzania homoargininy podczas Fmoc SPPS. Może być stosowany dokładnie w taki sam sposób jak Fmoc-Arg(Pbf)-OH.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -7.0 - -3.0 °
Purity (TLC(157B)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.521058.520678.52034
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
amine
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
assay
≥85.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c