Przejdź do
8.52104
Fmoc-Asp(OMpe)-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Asp(OMpe)-OH, N-α-Fmoc-(O-3-methyl-pent-3-yl)aspartic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1500,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H29NO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
1500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
Novabiochem®
form
solid
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
carboxylic acid
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N([C@@H](CC(=O)OC(CC)(CC)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H29NO6/c1-4-25(3,5-2)32-22(27)14-21(23(28)29)26-24(30)31-15-20-18-12-8-6-10-16(18)17-11-7-9-13-19(17)20/h6-13,20-21H,4-5,14-15H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t21-/m0/s1
InChI key
SYGKUYKLHYQKPL-NRFANRHFSA-N
General description
An excellent derivative for minimizing aspartimide formation during Fmoc SPPS of Asp-containing peptides [1]. The bulky OMpe protecting group offers considerably more protection against the formation of aspartimide-related by-products than the commonly used OtBu group [1,2].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] A. Karlström (1996) Tetrahedron Lett., 37, 4243.
[2] M. Mergler (2003) J. Pept. Sci., 9, 518.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC (018A)): ≥ 98 %
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1259
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.524018.520798.52418
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Powstawanie aspartymidów 1,2 jest spowodowane powtarzającą się ekspozycją sekwencji zawierających kwas asparaginowy na zasady takie jak piperydyna i może ostatecznie skutkować wytworzeniem 9 różnych produktów ubocznych.
Aspartimide formation 1,2 is caused by repeated exposure of aspartic acid-containing sequences to bases like piperidine and can result ultimately in the generation of 9 different by-products.
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
852104000504027269089559
852104000104027269089542